Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Lieferant: FLUOROCHEM
005917-5G
005917-25G
FLUO005917-5GEA
115
EUR
FLUO005917-5G
FLUO005917-25G
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel:
C₅H₉F₃O₄SSi |
MDL:
MFCD02093343 CAS-Nummer: 120801-75-4 |