2-[(3-Chlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
005964-5G
FLUO005964-5GEA
2250
EUR
FLUO005964-5G
2-[(3-Chlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
2-[(3-Chlorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD03093784 CAS-Nummer: 40359-59-9 |