5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
005982-1G
FLUO005982-1GEA
121
EUR
FLUO005982-1G
5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₀N₄ |
MDL:
MFCD00128285 CAS-Nummer: 5346-56-5 |