3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
006006-1G
FLUO006006-1GEA
84.9
EUR
FLUO006006-1G
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₀F₆O Molecular Weight: 320,23 g/mol |
MDL:
MFCD00045091 CAS-Nummer: 203915-48-4 |