2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
006011-1G
006011-5G
FLUO006011-1GEA
121
EUR
FLUO006011-1G
FLUO006011-5G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₃F₆N |
MDL:
MFCD00061225 CAS-Nummer: 177952-38-4 UN: 3276 ADR: 6.1,III |