2,6-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006019-1G
006019-5G
FLUO006019-1GEA
83.7
EUR
FLUO006019-1G
FLUO006019-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₃ClF₆O |
MDL:
MFCD00061228 CAS-Nummer: 53130-44-2 UN: 3265 ADR: 8,II |