2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006020-1G
006020-5G
006020-10G
FLUO006020-1GEA
39.9
EUR
FLUO006020-1G
FLUO006020-5G
FLUO006020-10G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₉H₆F₆O |
MDL:
MFCD00042491 CAS-Nummer: 143158-15-0 |