3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
006021-25G 006021-5G
FLUO006021-25GEA 72.9 EUR
FLUO006021-25G FLUO006021-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₇F₆N
Siedepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…55 °C
MDL: MFCD00009909
CAS-Nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9