Erbiumtrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
006074-25G
FLUO006074-25GEA 0 EUR
FLUO006074-25G
Erbiumtrifluorid
Erbiumtrifluorid
Formel: ErF₃
Siedepunkt: 2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1140 °C
Dichte: 7,54…8.1 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016074
CAS-Nummer: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III