(±)-Ethyl-2-brompropionat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
006095-500G
006095-2.5KG
FLUO006095-500GEA
125
EUR
FLUO006095-500G
FLUO006095-2.5KG
(±)-Ethyl-2-brompropionat
(±)-Ethyl-2-brompropionat
Formel:
C₅H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD00000144 CAS-Nummer: 535-11-5 EINECS: 208-609-5 UN: 1992 ADR: 3,III |