Fluorinert™ FC-43
Lieferant: FLUOROCHEM
006162-1KG
FLUO006162-1KGEA 0 EUR
FLUO006162-1KG
Fluorinert™ FC-43
Fluorinert™
Bitte beachten Fluorinert is a trademark of 3M Company
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1