4-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
006184-5G
006184-25G
006184-1G
FLUO006184-5GEA
31.1
EUR
FLUO006184-5G
FLUO006184-25G
FLUO006184-1G
4-Fluorbenzolsulfonamid
4-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S |
MDL:
MFCD00025384 CAS-Nummer: 402-46-0 EINECS: 206-946-2 |