α-Brom-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
006200-25G 006200-100G 006200-250G
FLUO006200-25GEA 30.8 EUR
FLUO006200-25G FLUO006200-100G FLUO006200-250G
α-Brom-2-fluortoluol
α-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II