1-Fluor-4-phenoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
006228-5G
FLUO006228-5GEA
72.9
EUR
FLUO006228-5G
1-Fluor-4-phenoxybenzol
1-Fluor-4-phenoxybenzol
Formel:
C₁₂H₉FO Molecular Weight: 188,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055239 CAS-Nummer: 330-84-7 EINECS: 206-357-0 |