1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluor-2-iodnitrobenzol, 4-Fluor-1-iod-2-nitrobenzol
CFF1115.
006246-5G
006246-1G
006246-25G
CHMPCFF1115.EA
0
EUR
CHMPCFF1115.
FLUO006246-5G
FLUO006246-1G
FLUO006246-25G
1-Fluor-4-iod-3-nitrobenzol
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ Molecular Weight: 267 g/mol Siedepunkt: 162…163 °C (35 mmHg) Schmelzpunkt: 22,5 |
MDL:
MFCD00153169 CAS-Nummer: 364-77-2 |