4-Fluor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-3-iod-4-methylbenzol, 4-Fluor-2-iod-1-methylbenzol
006249-5G
006249-25G
FLUO006249-5GEA
36.9
EUR
FLUO006249-5G
FLUO006249-25G
4-Fluor-2-iodtoluol
4-Fluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236.03 g/mol |
MDL:
MFCD00013709 CAS-Nummer: 13194-67-7 EINECS: 236-153-7 UN: 1993 ADR: 3 III |