2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF623.5
006266-25G
006266-100G
CHMPCFF623.5EA
532
EUR
CHMPCFF623.5
FLUO006266-25G
FLUO006266-100G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151.14 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: 93…95 °C |
MDL:
MFCD00042291 CAS-Nummer: 94088-46-7 EINECS: 302-047-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |