2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
006272-5G
FLUO006272-5GEA
0
EUR
FLUO006272-5G
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol |
MDL:
MFCD00236680 CAS-Nummer: 446-07-1 |