5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 5-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid
006277-5G
FLUO006277-5GEA
42.9
EUR
FLUO006277-5G
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208,64 g/mol Siedepunkt: 155…158 °C (50 mmHg) |
MDL:
MFCD00052958 CAS-Nummer: 445-05-6 UN: 3265 ADR: 8,II |