2-Fluor-6-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluor-6-picolin
006288-5G
006288-25G
006288-100G
FLUO006288-5GEA
0
EUR
FLUO006288-5G
FLUO006288-25G
FLUO006288-100G
2-Fluor-6-methylpyridin
2-Fluor-6-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111.12 g/mol |
MDL:
MFCD00041226 CAS-Nummer: 407-22-7 EINECS: 206-980-8 UN: 1993 ADR: 3 III |