1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Fluoro-beta-nitrostyrene, 1-Fluoro-2-(2-nitroethenyl)benzene
006305-5G
FLUO006305-5GEA
2250
EUR
FLUO006305-5G
1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene
1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene
Formel:
C₈H₆FNO₂ Molecular Weight: 167,14 g/mol |
MDL:
MFCD00042451 CAS-Nummer: 399-25-7 EINECS: 206-915-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |