(4-Fluorphenoxy)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluorophenoxyacetic Acid
006318.5G
006318-25G
FLUO006318.5GEA
19.8
EUR
FLUO006318.5G
FLUO006318-25G
(4-Fluorphenoxy)essigsäure
(4-Fluorphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄F)OCH₂COOH Molecular Weight: 170,14 g/mol Schmelzpunkt: 106 °C Dichte: 1,516 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004304 CAS-Nummer: 405-79-8 EINECS: 206-974-5 |