3-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006338-5G
FLUO006338-5GEA 237 EUR
FLUO006338-5G
3-Fluor-α-methylbenzylalkohol
3-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
MDL: MFCD00014402
CAS-Nummer: 402-63-1
EINECS: 206-950-4