3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
006340-5G
FLUO006340-5GEA 84.9 EUR
FLUO006340-5G
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MDL: MFCD00060327
CAS-Nummer: 459-31-4