Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)

Lieferant: FLUOROCHEM

006355-5G 006355-10G 006355-25G
FLUO006355-5GEA 88.2 EUR
FLUO006355-5G FLUO006355-10G FLUO006355-25G
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Triethyl-2-fluor-2-phosphonoacetat (fluoriertes Horner-Reagenz)
Formel: C₈H₁₆FO₅P
MDL: MFCD00134400
CAS-Nummer: 2356-16-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR