3'-Fluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
m-Fluorpropiophenon
006359-5G
006359.10G
FLUO006359-5GEA
82.1
EUR
FLUO006359-5G
FLUO006359.10G
3'-Fluorpropiophenon
3'-Fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol |
MDL:
MFCD00061245 CAS-Nummer: 455-67-4 |