2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006375-1G
006375-5G
006375-10G
FLUO006375-1GEA
51.8
EUR
FLUO006375-1G
FLUO006375-5G
FLUO006375-10G
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Molecular Weight: 206.14 g/mol |
MDL:
MFCD00061248 CAS-Nummer: 202664-53-7 |