2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006410-1G
006410-5G
006410-10G
FLUO006410-1GEA
48.8
EUR
FLUO006410-1G
FLUO006410-5G
FLUO006410-10G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆F₄O |
MDL:
MFCD00070808 CAS-Nummer: 197239-49-9 |