2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
006424-1G 006424-5G
FLUO006424-1GEA 36.9 EUR
FLUO006424-1G FLUO006424-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00061174
CAS-Nummer: 220239-69-0