4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
006427-1G 006427-5G 006427-25G
FLUO006427-1GEA 34.1 EUR
FLUO006427-1G FLUO006427-5G FLUO006427-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
MDL: MFCD00061176
CAS-Nummer: 206860-48-2