3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
006445-5G
006445-10G
006445-1G
FLUO006445-5GEA
237
EUR
FLUO006445-5G
FLUO006445-10G
FLUO006445-1G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N |
MDL:
MFCD00061181 CAS-Nummer: 239087-12-8 |