2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
006576-5G
FLUO006576-5GEA
224
EUR
FLUO006576-5G
2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan
2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan
Formel:
C₄Cl₄F₆ |
MDL:
MFCD00042088 CAS-Nummer: 375-34-8 EINECS: 206-787-9 |