Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Mercury(II) trifluoromethanesulphonate, Mercury triflate
006730-100G
FLUO006730-100GEA 0 EUR
FLUO006730-100G
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆HgO₆S₂
Molecular Weight: 498,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144746
CAS-Nummer: 49540-00-3
UN: 2025
ADR: 6.1,II