4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
006902-5G
FLUO006902-5GEA 84.5 EUR
FLUO006902-5G
4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Nitro-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
MDL: MFCD00017994
CAS-Nummer: 393-12-4