Palladium(II)trifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Trifluoressigsäure Palladium(II)salz
006935-1G
FLUO006935-1GEA
218
EUR
FLUO006935-1G
Palladium(II)trifluoracetat
Palladium(II)trifluoracetat
Formel:
C₄F₆O₄Pd Molecular Weight: 332,45 g/mol |
MDL:
MFCD00013204 CAS-Nummer: 42196-31-6 |