Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
007001-25G
007001-100G
007001-250G
FLUO007001-25GEA
36.9
EUR
FLUO007001-25G
FLUO007001-100G
FLUO007001-250G
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel:
C₄F₁₀O₂S |
MDL:
MFCD00007422 CAS-Nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |