Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,2-Di(trifluormethyl)hexafluorcyclobutan, 1,1,2,2,3,4-Hexafluoro-3,4-di(trifluoromethyl)cyclobutane, Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan, 1,2-Dimethylperfluorcyclobutan
007031-25G
FLUO007031-25GEA 233 EUR
FLUO007031-25G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Formel: C₆F₁₂
Molecular Weight: 300,05 g/mol
MDL: MFCD00013737
CAS-Nummer: 2994-71-0
EINECS: 221-065-3