1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
007066-25G
007066-100G
007066-5G
FLUO007066-25GEA
210
EUR
FLUO007066-25G
FLUO007066-100G
FLUO007066-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodhexan
Formel:
C₆H₄F₉I Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039409 CAS-Nummer: 2043-55-2 EINECS: 218-055-6 |