1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Lieferant: FLUOROCHEM
007128-25G
007128-100G
FLUO007128-25GEA
97.2
EUR
FLUO007128-25G
FLUO007128-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Formel:
C₈H₅F₁₃O |
MDL:
MFCD00042143 CAS-Nummer: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |