4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
007338-1G
FLUO007338-1GEA
76.2
EUR
FLUO007338-1G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₄NO |
MDL:
MFCD00042377 CAS-Nummer: 713-62-2 |