2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
007348-10G
FLUO007348-10GEA
0
EUR
FLUO007348-10G
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol
Formel:
C₉H₈F₄O |
MDL:
MFCD00042103 CAS-Nummer: 42145-66-4 EINECS: 255-682-4 |