1,2,2-Tribrom-3,3,3-trifluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
007437-25G
FLUO007437-25GEA
0
EUR
FLUO007437-25G
1,2,2-Tribrom-3,3,3-trifluorpropan
1,2,2-Tribromo-3,3,3-trifluoropropane
Formel:
C₃H₂Br₃F₃ |
CAS-Nummer:
421-90-9 |