1,1,1-Trifluoraceton
Lieferant: FLUOROCHEM
007468-25G 007468-100G
FLUO007468-25GEA 0 EUR
FLUO007468-25G FLUO007468-100G
1,1,1-Trifluoraceton
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
Molecular Weight: 112.05 g/mol
Siedepunkt: 22
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000423
CAS-Nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3 I