2,4,5-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-2,4,5-trifluortoluol
007505-5G
FLUO007505-5GEA 51.8 EUR
FLUO007505-5G
2,4,5-Trifluorbenzylbromid
2,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
MDL: MFCD00061209
CAS-Nummer: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II