2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
007533-1G
007533-5G
007533-25G
FLUO007533-1GEA
31.1
EUR
FLUO007533-1G
FLUO007533-5G
FLUO007533-25G
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel:
C₈H₅F₃O₂ |
MDL:
MFCD00042405 CAS-Nummer: 94651-33-9 |