2-(Trifluormethoxy)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
007536-5G
007536-25G
FLUO007536-5GEA
128
EUR
FLUO007536-5G
FLUO007536-25G
2-(Trifluormethoxy)benzamid
2-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ |
MDL:
MFCD00042407 CAS-Nummer: 127979-74-2 |