2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
007549-1G
007549-5G
FLUO007549-1GEA
31.1
EUR
FLUO007549-1G
FLUO007549-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD00153285 CAS-Nummer: 175278-07-6 |