α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)benzylchlorid, p-(Trifluormethoxy)benzylchlorid
007553-1G
007553-5G
FLUO007553-1GEA
69.8
EUR
FLUO007553-1G
FLUO007553-5G
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210.58 |
MDL:
MFCD00052326 CAS-Nummer: 65796-00-1 UN: 3265 ADR: 8 II |