1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
007555-25G
007555-10G
007555-50G
FLUO007555-25GEA
48.8
EUR
FLUO007555-25G
FLUO007555-10G
FLUO007555-50G
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄BrF₃O |
MDL:
MFCD00040942 CAS-Nummer: 64115-88-4 |