4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
007569-1G 007569-2.5G
FLUO007569-1GEA 34.1 EUR
FLUO007569-1G FLUO007569-2.5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molecular Weight: 219.19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042412
CAS-Nummer: 64285-95-6